Learn More
Brady™ Polypropylene Labels for BradyJet J4000
This B-7425J polypropylene material is ideal for GHS and other full-color identification applications where resistance to harsh chemicals is required.
289.00 CHF - 749.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Material | Polypropylen geeignet füte Tintenstrahldrucker |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17499212
|
Brady™
152778 |
85 mm | 55 mm | 92,1 mm |
300.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17429222
|
Brady™
152781 |
133,4 mm | 203,2 mm | 142,9 mm |
373.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17409222
|
Brady™
152779 |
155 mm | 104,9 mm | 161,9 mm |
457.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17419222
|
Brady™
152780 |
254 mm | 177,8 mm | 266,7 mm |
289.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17439222
|
Brady™
152782 |
279,4 mm | 203,2 mm | 292,1 mm |
749.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is Inkjet printable
- Low-cost, full-color GHS labeling option withstands chemical exposure
- Service temperature of -80°C to 70°C
- An ink cartridge is required to print this material
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Polypropylen geeignet füte Tintenstrahldrucker | |
Unsteril | |
BradyJet J4000 Farbetikettendrucker | |
Rechteck | |
0,13 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Tintenstrahl | |
Gefahrenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Laborbeschriftung, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
-80 °C bis +70 °C |