Learn More
Brady™ Polypropylene Labels for BradyJet J4000
This B-7425J polypropylene material is ideal for GHS and other full-color identification applications where resistance to harsh chemicals is required.
Marke:  Brady™ 152779
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17409222
  • 457.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist mit einem Tintenstrahl bedruckbar
  • Die kostengünstige, vollfarbige GHS-Beschriftungsoption ist chemikalienbeständig
  • Betriebstemperatur von -80 bis 70 °C
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Matt
Tintenstrahl
Gefahrenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Laborbeschriftung, allgemeine Kennzeichnung
1
Rechteck
0,13 mm
104,9 mm
155 mm
J40-262-7425J
Weiß
Polypropylen geeignet füte Tintenstrahldrucker
Unsteril
BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
200 Etiketten
-80 °C bis +70 °C
161,9 mm
104,9 mm
155 mm