Learn More
Brady™ Polypropylene Labels for BradyJet J4000
This B-7425J polypropylene material is ideal for GHS and other full-color identification applications where resistance to harsh chemicals is required.
Marke: Brady™ 152782
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist mit einem Tintenstrahl bedruckbar
- Die kostengünstige, vollfarbige GHS-Beschriftungsoption ist chemikalienbeständig
- Betriebstemperatur von -80 bis 70 °C
- Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Tintenstrahl | |
Gefahrenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Laborbeschriftung, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0,13 mm | |
203,2 mm | |
279,4 mm |
J40-268-2475J | |
Weiß | |
Polypropylen geeignet füte Tintenstrahldrucker | |
Unsteril | |
BradyJet J4000 Farbetikettendrucker | |
100 Etiketten | |
-80 °C bis +70 °C | |
292,1 mm | |
203,2 mm | |
279,4 mm |