Learn More
Kartell™ L-Verbindungsstücke aus PP (Polypropylen) ohne Verjüngung
Die ideale auslaufsichere Lösung für die Verbindung von Schläuchen. Kartell™ Polypropylen-Steckverbinder in L-Form und nicht konisch zulaufenden Enden eignen sich für den Anschluss von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern.
41.70 CHF - 73.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE IVD |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 100/Pckg |
Form | „L“ |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12523297
|
Kartell™
0125500 |
100/Pckg | 10.5 mm-Öffnung |
73.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12503297
|
Kartell™
0125100 |
100/Pckg | 2.5 mm Öffnung |
41.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nicht konisch
- L-förmig
- Reduziert Leckagen
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
CE IVD | |
Polypropylen | |
„L“ | |
“L” sich nicht verjüngende Verbindungsstücke |
Autoklavierbar | |
100/Pckg | |
Naturfarben |