Learn More
Kartell™ L-Verbindungsstücke aus PP (Polypropylen) ohne Verjüngung
Die ideale auslaufsichere Lösung für die Verbindung von Schläuchen. Kartell™ Polypropylen-Steckverbinder in L-Form und nicht konisch zulaufenden Enden eignen sich für den Anschluss von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern.
Marke:  Kartell™ 0125500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12523297
  • 73.50 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht konisch
  • L-förmig
  • Reduziert Leckagen
  • Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
CE IVD
Autoklavierbar
100/Pckg
10.5 mm-Bohrung
Naturfarben
14 mm
Polypropylen
10.5 mm-Öffnung
„L“
“L” sich nicht verjüngende Verbindungsstücke