Learn More
Kartell™ L-Verbindungsstücke aus PP (Polypropylen) ohne Verjüngung
Die ideale auslaufsichere Lösung für die Verbindung von Schläuchen. Kartell™ Polypropylen-Steckverbinder in L-Form und nicht konisch zulaufenden Enden eignen sich für den Anschluss von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern.
Marke: Kartell™ 0125100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht konisch
- L-förmig
- Reduziert Leckagen
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
CE IVD | |
Autoklavierbar | |
100/Pckg | |
2.5 mm-Bohrung | |
Naturfarben |
6 mm | |
Polypropylen | |
2.5 mm Öffnung | |
„L“ | |
“L” sich nicht verjüngende Verbindungsstücke |