Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, grün
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.40 CHF - 21.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.501 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15604277
|
Brady™
814417 |
100 mm | 100 mm |
6.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15634277
|
Brady™
814420 |
250 mm | 250 mm |
15.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15644277
|
Brady™
814422 |
315 mm | 315 mm |
15.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15654277
|
Brady™
814423 |
400 mm | 400 mm |
21.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
Polypropylen | |
1.501 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |