Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, grün
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 814423
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
Polypropylen | |
400 mm | |
400 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |