missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, grün

ISO 7010-konformes Zeichen.

Marke:  Brady™ 814420

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15634277

  • 15.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
Innen und Außen
1.501 mm
-40 °C bis 120 °C
Global
Polypropylen
250 mm
250  mm
Quadratisch
Weiß auf Grün
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote