Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Automatischer externer Herzdefibrillator
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.40 CHF - 21.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.501 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15694317
|
Brady™
815398 |
100 mm | 100 mm |
6.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15604327
|
Brady™
815399 |
148 mm | 148 mm |
9.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15614327
|
Brady™
815401 |
250 mm | 250 mm |
15.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15624327
|
Brady™
815403 |
315 mm | 315 mm |
15.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15634327
|
Brady™
815404 |
400 mm | 400 mm |
21.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |