Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Automatischer externer Herzdefibrillator
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 815404
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15634327
  • 21.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polypropylen
Innen und Außen
1.501 mm
-40 °C bis 120 °C
Global
PIC E010-400x400-PP-CRD/1
Je 1
400 mm
400 mm
Quadratisch
Weiß auf Grün
Name des Produkts
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Automatischer externer Herzdefibrillator > B x H: 400 x 400 mm