Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Schlauchverbindungen mit zylindrischen Öffnungen
Diese Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Schlauchverbindungen aus Polypropylen mit zylindrischen Öffnungen sind in verschiedenen Größen lieferbar und eignen sich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen.
Marke:  Buerkle™ 8701-0006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11836563
  • 5.75 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in mehreren Größen
  • Polypropylen
  • Temperaturbeständig bis zu +135 °C
  • Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Polypropylen
10/Packung; 20/Scale
Gerade
135 °C
Autoklavierbar
5 bis 7 mm
Bis zu 135 °C temperaturbeständig
Durchsichtig
Schlauchröhrchenanschluss
Videos
  • Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle
    Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Name des Produkts
    Buerkle™ Polypropylen-Schlauchverbindungen mit zylindrischen Öffnungen > Für Durchmesser: 5 bis 7mm