Learn More
Eppendorf™ Graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen
Diese Röhrchen eignen sich für den sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Stoffe. Eppendorf™ graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
Marke: Eppendorf™ 0030121570
38.49 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für einen sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Substanzen.Graduierte EppendorfTM Mikroröhrchen aus Polypropylen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
- Biogefährdende Substanzen können Aerosol-frei durch die dünne Membran in der Mitte des Deckels mit einer Kanüle entfernt werden
- Der Deckel kann leicht mit einer Hand geöffnet werden
- Diese Röhrchen mit Volumen von 0.5, 1.5 und 2 ml verfügen über eine graduierte Skala und eine Beschriftungsfläche
- Das 0.5 ml-Röhrchen ist für PCR*-Experimente optimiert.
- Packungen mit verschiedenen Farben in einer Mischung aus gelb, rot, blau, grün und farblos
- Autoklavierbarer Mikrostößel zum Auflösen von Pellets
- Können bis zu 23,500 x g zentrifugiert werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
PCR, Zentrifugation | |
Steril | |
Ja | |
30000 xg |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
Biopur | |
Dichter Verschluss |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30