Learn More
BRAND™ x500 Microcentrifuge tube clear with lid locking 0
Konstruktion aus transparentem Polypropylen mit Verschlussdeckel.
Marke: BRAND™ 780536
29.42 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen (PP)
- Mit Verschlussdeckel
- Frei von RNase, DNase und Endotoxinen
- Mattes Beschriftungsfeld und Difivision für grobe Volumenmessungen
Spezifikation
Klar | |
30 mm | |
Ja | |
30.000 × g |
0,5 ml | |
Ja | |
7,9 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ x500 Microcentrifuge tube clear with lid locking 0 > Kapazität: 0.5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur