Learn More
BRAND™ Polypropylentrichter mit durchflutetem Innenraum
Konstruktion aus Polypropylen. Der kurze, breite Stiel sorgt für ein glattes, schnelles Trichterverfahren.
16.95 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Stiel Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Stiel Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10140231
Unterlagen ansehen
BRAND™
148220
9 mm 65 mm
134.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10433711
Unterlagen ansehen
BRAND™
148237
11 mm 120 mm
16.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10588901
Unterlagen ansehen
BRAND™
148240
14 mm 150 mm
18.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Kurzer, breiter Stiel.
  • Mit Innenriffelung
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Polypropylentrichter mit durchflutetem Innenraum