Learn More
BRAND™ Polypropylentrichter mit durchflutetem Innenraum
Konstruktion aus Polypropylen. Der kurze, breite Stiel sorgt für ein glattes, schnelles Trichterverfahren.
Marke:  BRAND™ 148240
18.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10588901
  • 18.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Kurzer, breiter Stiel.
  • Mit Innenriffelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
14 mm
Polypropylen
115 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Polypropylentrichter mit durchflutetem Innenraum > Schaftlänge: 115 mm