Learn More
Fisherbrand™ Schwimmfähige Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Zur schwimmenden Aufbewahrung von Mikroröhrchen in einem Wasserbad oder zum Eintauchen in zerstoßenes Eis zum schnellen Kühlen. Fisherbrand™ Schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen eignen sich für Arbeitsflächen, Wasserbäder oder Eisbehälter.
41.30 CHF - 49.35 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht empfohlen |
---|---|
Farbe | Weiß |
Enthält | Abnehmbare Beine |
Material | Polypropylen |
Höhe (metrisch) | 60 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13436959
|
Fisherbrand™
HS2132A |
16 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen |
49.35 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13456959
|
Fisherbrand™
HS2134A |
20 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen |
41.30 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Zwei Optionen durch abnehmbare Beine:
- Durch angebrachte Beine steht das Gestell aufrecht auf dem Tisch
- Bei abgenommenen Beinen können die Proben durch Herunterdrücken auf jedwede Oberfläche schnell herausgefahren werden.
- Abmessungen: 60 mm hoch mit Beinen
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen
Spezifikation
Nicht empfohlen | |
Abnehmbare Beine | |
60 mm |
Weiß | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schwimmfähige Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen