Learn More
BRAND™ Exsikkatorplatte aus Polypropylen
Konstruktion aus Polypropylen. Kann mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff verwendet werden.
17.25 CHF - 23.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Exsikkatorplatte |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Exsikkatoren |
Enthält | Ersatzteile und Zubehör |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10159800
|
BRAND™
66015 |
Nenngröße 150 mm, Dicke 140 mm |
17.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10550012
|
BRAND™
66025 |
Nenngröße 200 mm, Dicke 190 mm |
23.61 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10750802
|
BRAND™
66030 |
Nenngröße 250 mm, Dicke 240 mm |
23.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
- Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
- Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
Spezifikation
Exsikkatorplatte | |
Polypropylen | |
Ersatzteile und Zubehör |
1 | |
Für Exsikkatoren |