Learn More
BRAND™ Exsikkatorplatte aus Polypropylen
Konstruktion aus Polypropylen. Kann mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff verwendet werden.
Marke: BRAND™ 66025
22.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
- Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
- Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
Spezifikation
1 | |
Nenngröße 200 mm, Dicke 190 mm | |
Für Exsikkatoren |
Exsikkatorplatte | |
Polypropylen | |
Ersatzteile und Zubehör |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Exsikkatorplatte aus Polypropylen > Außendurchmesser:190mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur