Learn More
Cole-Parmer™ X50 Disposable Lab Containers, PPCO
Marke: Cole-Parmer™ 06727-35
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
50 Packungen | |
Durchscheinend | |
Polypropylen-Copolymer | |
152,4 mm |
2.000 ml | |
Laborbehälter | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X50 Disposable Lab Containers, PPCO > Kapazität: 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur