Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Qualitativ hochwertige Probenwerkzeuge für die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke:  Corning™ PC400-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11753174
  • 190.96 CHF / 185 Stück
Verfügbar ab: 29-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auslaufsicher
  • Keine Kreuzkontaminations-Risiken
  • Montierte Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
13,5 oz.
Weiß
85 mm
185/Packung
Steril
400 mL
Weiß
185/Karton
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen > 400 ml; weiß; ja; montiert