Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen
Qualitativ hochwertige Probenwerkzeuge für die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke: Corning™ PC1000-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auslaufsicher
- Keine Kreuzkontaminations-Risiken
- Montierte Form
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
1 L | |
Schnappverschluss | |
105 mm | |
80/Karton |
Polypropylen | |
33.8 oz. | |
Weiß | |
Weiß | |
130 mm | |
80/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen > 1 l; weiß; ja; montiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur