Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen
Qualitativ hochwertige Probenwerkzeuge für die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke: Corning™ PC1000-05
113.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Auslaufsicher
- Keine Kreuzkontaminations-Risiken
- Montierte Form
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
1 l | |
Schnappverschluss | |
105 mm | |
80 Stück/Karton |
Polypropylen | |
33.8 oz. | |
Naturfarben | |
Naturfarben | |
130 mm | |
80 Stück/Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30