Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Wirksam zum Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch schaberartige Wirkung auf den Behälterboden Fisherbrand™ Dreieckige PTFE-Rührstäbe sorgen für gleichmäßige Rührwirkung bei Behältern mit flachem Boden.
27.00 CHF - 37.35 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Dreieck |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16275811
|
Fisherbrand™
001.440 |
40 x 14 mm |
27.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16285811
|
Fisherbrand™
001.450 |
50 x 12 mm |
37.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16295811
|
Fisherbrand™
001.455 |
55 x 14 mm |
36.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Besonders wirksam zum Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch schaberartige Wirkung auf den Behälterboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Dreieck |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |