Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Wirksam zum Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch schaberartige Wirkung auf den Behälterboden Fisherbrand™ Dreieckige PTFE-Rührstäbe sorgen für gleichmäßige Rührwirkung bei Behältern mit flachem Boden.
Marke: Fisherbrand™ 001.440
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Besonders wirksam zum Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch schaberartige Wirkung auf den Behälterboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
40 x 14 mm | |
14 mm | |
PTFE | |
5/Pckg. | |
Rührstab |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
14 mm | |
40 mm | |
Dreieck |