Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Wirksam zum Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch schaberartige Wirkung auf den Behälterboden Fisherbrand™ Dreieckige PTFE-Rührstäbe sorgen für gleichmäßige Rührwirkung bei Behältern mit flachem Boden.
Marke:  Fisherbrand™ 001.450
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16285811
  • 37.35 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Besonders effektiv beim Auflösen von Feststoffen und dem Mischen von Sedimenten aufgrund der schabenden Wirkung auf die Grundfläche des Behälters
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
50 x 12 mm
12 mm
50 mm
Dreieck
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
12 mm
5/Pckg.