Learn More
Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen
Halten Sie die Artikel während des Autoklavierens mit diesen Bindern gebündelt. Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen sind ideal für Schlauchbündel.
228.00 CHF - 396.00 CHF
Spezifikation
Typ | Kabelbinder |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | 1.000/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal f├╝r Schlauchb├╝ndel |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11723391
|
Cole-Parmer™
06830-85 |
Weiß | 10┬ácm |
228.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11733391
|
Cole-Parmer™
06830-95 |
Schwarz | 20 cm |
396.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Halten Sie die Artikel während des Autoklavierens mit diesen Bindern gebündelt.Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen sind ideal für Schlauchbündel.
- Kabelbinder aus Polypropylen (PP) sind beständig gegen eine Reihe von Chemikalien
- UV-beständig
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 1000 Stück
Spezifikation
Kabelbinder | |
Polypropylen | |
1.000/Packung | |
Ideal f├╝r Schlauchb├╝ndel |