Learn More
Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen
Halten Sie die Artikel während des Autoklavierens mit diesen Bindern gebündelt. Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen sind ideal für Schlauchbündel.
Marke: Cole-Parmer™ 06830-85
152.81 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Halten Sie die Artikel während des Autoklavierens mit diesen Bindern gebündelt.Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen sind ideal für Schlauchbündel.
- Kabelbinder aus Polypropylen (PP) sind beständig gegen eine Reihe von Chemikalien
- UV-beständig
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 1000 Stück
Spezifikation
Kabelbinder | |
Weiß | |
1.000/Packung |
Polypropylen | |
10 cm | |
Ideal f├╝r Schlauchb├╝ndel |