Learn More
BRAND™ BOTTLESTAND PP DISPENSETTE + TITRETTE SUPPORT Stativstab 300 mm Grundplatte 220x160 mm
Zur Verwendung mit Dispensette™ und Titrette™ Flaschenaufsatzspendern. Konstruktion aus Polypropylen.
Marke: BRAND™ 704275
217.74 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In den Sockel integrierter Stützstab
- Konstruktion aus Polypropylen
- Höhe des Stützstabs: 325 mm
- Abmessungen des Unterteils: 220 x 160 mm
Spezifikation
Flaschenständer | |
Dispensette™ Titrette™ | |
220 mm |
Polypropylen | |
220 x 160 x 325 mm | |
325 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
14Minuten
25Sekunden
24 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
9Minuten
34Sekunden
35