Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus PP
Hergestellt aus langlebigem, leichtem Polypropylen. Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Option für den Transfer von Proben ohne Flussratenbeschränkungen.
Marke:  BRAND™ 148020
30.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17490124
  • 31.30 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit kurzem, breitem Stiel
  • Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
65 mm
PP (Polypropylen)
Ja
26 mm
Pulvertrichter
18 mm
26 mm (Stem)
Durchscheinend
20/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pulvertrichter aus PP > Schaftlänge: 19 mm; Schaftdurchmesser: 15 mm