Learn More
Fisherbrand™ Bijou-Vials aus PP (Polypropylen)
Hergestellt aus Kalknatronglas Typ III, mit Verschluss aus Polypropylen. Fisherbrand™ Bijou Fläschchen mit Verschluss aus Polypropylen eignen sich für die Aufbewahrung von Medien, die Verwendung in der Diagnose und zur Erfassung von Proben.
113.00 CHF - 708.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
Material | Kalk-Natron-Glas Typ III |
Volumen (metrisch) | 7 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
14813562
|
Fisherbrand™
120128C |
1715/Pckg. |
708.00 CHF
1715 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
14803562
|
Fisherbrand™
150888C |
245/Pckg. |
113.00 CHF
245 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus Kalknatronglas Typ III
- Schraubverschluss aus Polypropylen
- Transparente farbige Flasche
- Hals mit Schraubgewinde
- Autoklavierbar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Kalk-Natron-Glas Typ III | |
Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
Bijou Fläschchen |
20 mm | |
7 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
43 mm | |
18 mm |