Learn More
Fisherbrand™ Bijou-Vials aus PP (Polypropylen)
Hergestellt aus Kalknatronglas Typ III, mit Verschluss aus Polypropylen. Fisherbrand™ Bijou Fläschchen mit Verschluss aus Polypropylen eignen sich für die Aufbewahrung von Medien, die Verwendung in der Diagnose und zur Erfassung von Proben.
Marke: Fisherbrand™ 120128C
655.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Kalknatronglas Typ III
- Schraubverschluss aus Polypropylen
- Transparente farbige Flasche
- Hals mit Schraubgewinde
- Autoklavierbar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Kalk-Natron-Glas Typ III | |
Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
1715/Pckg. | |
18 mm |
20 mm | |
7 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
43 mm | |
Bijou Fläschchen |