Learn More
Kartell™ Autoklavierbares Tablett aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Eingabefächer sind autoklavierbar und eignen sich zum Aufbewahren von Flaschen verschiedener Größe auf der Arbeitsfläche.
Marke:  Kartell™ 0054800
27.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11311215
  • 31.75 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stark, zäh, mehrfach verwendbar
  • Autoklavierbares 12 l-Tablett für zahlreiche Verwendungen
  • Geformter 2 mm-Körper aus Polypropylen mit gerippten Streben um die Lippe für zusätzliche Stärke
  • Verdreht sich nicht beim Tragen
  • Für bis zu 18 x 500 ml- oder 12 x 1 l-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
12 l
Weiß
345 mm (innen), 501 mm (außen)
Tablett mit Bodenrillen
Stärkung der Rippen
Rechteckig
Intern:510 x 345 x 110 mm; außen:510 x 350 x 105 mm
105 mm (außen), 110 mm (innen)
Polypropylen
350 mm (außen), 510 mm (innen)
1 Stück
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Autoklavierbares Tablett aus Polypropylen > Abmessungen:510 x 350 x 105 mm (T x B x H)