Learn More
Hirschmann™ Polypropylen Gewindeadapter PP
Polypropylen-Adapter (PP) mit Gewinde für die Anpassung an die gängigsten Flaschen.
9.80 CHF - 16.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp Adapter
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10380201
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9313505
A 32 bis A 38
14.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10009740
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
9313527
A 45 bis S 40
15.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10319820
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
9313506
A 32 bis A 45
16.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10195260
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9313502
25 mm
9.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10482101
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9313503
28 mm
9.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10624542
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
9313521
32 mm
15.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10408372
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9313525
38 mm
15.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10278130
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
9313507
40 mm
15.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10495243
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
9313524
38/430 mm
15.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9313505/9313506: Zur Verwendung mit ceramus™ -classic.
  • 9313527: Für die Verwendung mit ceramus™ , solarus™ und opus™.
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Polypropylen Gewindeadapter PP