Learn More
Hirschmann™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Polypropylen-Adapter (PP) mit Gewinde für die Anpassung an die gängigsten Flaschen.
Marke: Hirschmann™ 9313506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 9313505/9313506: Zur Verwendung mit ceramus™ -classic.
- 9313527: Für die Verwendung mit ceramus™ , solarus™ und opus™.
Spezifikation
Adapter | |
Polypropylen | |
A 32 bis A 45 |