Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram Alox N/UV254 Polyesterfolien
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyesterplatten, Abmessungen:4 x 8 cm; Porengröße:60 A, Fluoreszenzanzeige:UV254, Dicke:0,2 mm
148.00 CHF
Spezifikation
Porengröße | 60 Å |
---|---|
Typ | Polyester-Platte |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10499171
|
Macherey-Nagel™
802023 |
20 x 20 cm |
148.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyesterplatten, Abmessungen:4 x 8 cm; Porengröße:60 A, Fluoreszenzanzeige:UV254, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
60 Å | |
Polyester-Platte | |
UV254 | |
0,2 mm |