Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram Alox N/UV254 Polyesterfolien
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyesterplatten, Abmessungen:4 x 8 cm; Porengröße:60 A, Fluoreszenzanzeige:UV254, Dicke:0,2 mm
Marke:  Macherey-Nagel™ 802023
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10499171
  • 148.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyesterplatten, Abmessungen:4 x 8 cm; Porengröße:60 A, Fluoreszenzanzeige:UV254, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
Spezifikation
60 Å
Polyester-Platte
0,2 mm
25er-Packung
UV254
20 x 20 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Polygram Alox N/UV254 Polyesterfolien > Plattengröße:200 x 200mm