Learn More
Macherey-Nagel™ Alox-25 UV254 TLC-Glasplatten
166.00 CHF
Spezifikation
Porengröße | 60 Å |
---|---|
Typ | Glasplatten |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Dicke (metrisch) | 0,25 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10184661
|
Macherey-Nagel™
807023 |
20 x 20 cm |
166.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
60 Å | |
Glasplatten | |
UV254 | |
0,25 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Alox-25 UV254 TLC-Glasplatten