Learn More
Macherey-Nagel™ Alox-25 UV254 TLC-Glasplatten
Marke:  Macherey-Nagel™ 807023
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10184661
  • 166.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Spezifikation
60 Å
Glasplatten
0,25 mm
25er-Packung
UV254
20 x 20 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Alox-25 UV254 TLC-Glasplatten > Plattengröße:200 x 200mm