Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
1.65 CHF - 723.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Polyethylen hoher Dichte |
Closure Included | Nein |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17888117
|
Kautex™
2000071492 |
100 ml | 31 mm | 77 mm |
723.00 CHF
700 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10490781
|
Kautex™
2000070541 |
250 ml | 41 mm | 98 mm |
1.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10208850
|
Kautex™
2000070542 |
500 ml | 53 mm | 122 mm |
1.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17828117
|
Kautex™
2000070543 |
750 ml | 53 mm | 130 mm |
272.00 CHF
108 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10400981
|
Kautex™
2000070544 |
1000 ml | 67 mm | 153 mm |
2.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15991391
|
Kautex™
2000070545 |
1500 ml | 67 mm | 173 mm |
168.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10400791
|
Kautex™
2000070545 |
1500 ml | 67 mm | 173 mm | N/A | ||||
10370691
|
Kautex™
2000071066 |
2000 ml | 67 mm | 126 x 192 mm |
5.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Rund, robust und einfach zu reinigen
- Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
- Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
- Verpacken
- Dispensieren
- Probenversand
- Postversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
Naturfarben | |
Polyethylen hoher Dichte | |
Nein | |
Rund |