Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke: Kautex™ 2000070543
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rund, robust und einfach zu reinigen
- Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
- Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
- Verpacken
- Dispensieren
- Probenversand
- Postversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
750 ml | |
53 mm | |
Polyethylen hohe Dichte | |
0,04 kg | |
Nein | |
Rund | |
Weithalsbehälter |
Naturfarben | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung | |
108/Karton | |
Naturfarben | |
Weite | |
130 mm | |
94 mm |