Learn More
GUERIN PLASTIQUES Transparente Polyethylen-Hülsen
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Polyethylenmanschetten sind aus transparentem, 0.1 mm dickem Polyethylen gefertigt.
46.20 CHF - 200.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1/Packung |
---|---|
Typ | Polyäthylen-Manschetten |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lebensmittelqualität |
Länge (metrisch) | 350 m |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11836523
|
GUERIN PLASTIQUES
50155 |
0.1 Dicke x 100 B (mm) |
120.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11806523
|
GUERIN PLASTIQUES
50152 |
0.1 Dicke x 100 B (mm) |
75.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11856523
|
GUERIN PLASTIQUES
50157 |
0.1 Dicke x 200 B (mm) |
167.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11846543
|
GUERIN PLASTIQUES
50160 |
0.1 Dicke x 300 B (mm) |
180.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11866523
|
GUERIN PLASTIQUES
50159 |
0.1 Dicke x 250 B (mm) |
158.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11856543
|
GUERIN PLASTIQUES
50162 |
0.1 Dicke x 350 B (mm) |
200.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11816523
|
GUERIN PLASTIQUES
50153 |
0.1 Dicke x 120 B (mm) |
85.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11826523
|
GUERIN PLASTIQUES
50154 |
0.1 Dicke x 140 B (mm) |
98.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11846523
|
GUERIN PLASTIQUES
50156 |
0.1 Dicke x 180 B (mm) |
117.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11816503
|
GUERIN PLASTIQUES
50149 |
0.1 Dicke x 55 B (mm) |
47.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11896513
|
GUERIN PLASTIQUES
50150 |
0.1 Dicke x 64 B (mm) |
46.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 350 m Gesamtlänge
- Auf einer handlichen Rolle
- In verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
1/Packung | |
Polyethylen | |
350 m |
Polyäthylen-Manschetten | |
Lebensmittelqualität | |
Transparent |