Learn More
GUERIN PLASTIQUES Transparente Polyethylen-Hülsen
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Polyethylenmanschetten sind aus transparentem, 0.1 mm dickem Polyethylen gefertigt.
Marke: GUERIN PLASTIQUES 50152
Beschreibung
- 350 m Gesamtlänge
- Auf einer handlichen Rolle
- In verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
1/Packung | |
Polyethylen | |
350 m | |
Transparent |
Polyäthylen-Manschetten | |
Lebensmittelqualität | |
0.1 Dicke x 100 B (mm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GUERIN PLASTIQUES Transparente Polyethylen-Hülsen > Size: 0.1 Thick x 100Wmm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur