Learn More
Buerkle™ Runde Allzweckbehälter aus Polyethylen
Box zur Lagerung, Verpackung, Probennahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten (-40 °C bis kurzzeitig +95 °C). Ideale Raumnutzung, stapelbar. Komplett mit Einpressdeckel
Marke: Buerkle™ 6210-0500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PE, transparent
- Keine Ritzen
- |PE, transparent
Spezifikation
500 mL | |
Polyethylen | |
Transparent | |
Rund | |
Eindrückdeckel | |
24/Pkg | |
127 mm | |
0,06 kg |
Transparent | |
Eindrückdeckel | |
Polyethylen | |
Lebensmittel | |
Behälter | |
–40 bis 95 °C | |
75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Runde Allzweckbehälter aus Polyethylen > Kapazität:500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur