Learn More
Buerkle™ Runde Allzweckbehälter aus Polyethylen
Box zur Lagerung, Verpackung, Probennahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten (-40 °C bis kurzzeitig +95 °C). Ideale Raumnutzung, stapelbar. Komplett mit Einpressdeckel
4.50 CHF - 5.10 CHF
Spezifikation
Farbe Transparent
Material Polyethylen
Form Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10286363
Unterlagen ansehen
Buerkle™
6210-0250
250 mL
4.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10780773
Unterlagen ansehen
Buerkle™
6210-0500
500 mL
5.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PE, transparent
  • Keine Ritzen
  • |PE, transparent
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Polyethylen
Rund