Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas
Sichere Passform zur Abdichtung von Probenfläschchen aus Glas. Fisherbrand™ Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind in verschiedenen Größen lieferbar und speziell für den Einsatz mit den Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Druckverschlüssen konzipiert.
24.45 CHF - 37.25 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Polyethylen |
Verschlusstyp | Druckkappe |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15354789
|
Fisherbrand™
15354789 |
22 mm |
37.25 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15364789
|
Fisherbrand™
15364789 |
8 mm |
24.45 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15374789
|
Fisherbrand™
15374789 |
10 mm |
31.20 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Druckkappe entwickelt
- Polypropylenkonstruktion in Naturfarbe
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
- Probenfläschchen mit Druckkappe eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
Spezifikation
Naturfarben | |
Polyethylen | |
Druckkappe |