Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas
Sichere Passform zur Abdichtung von Probenfläschchen aus Glas. Fisherbrand™ Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind in verschiedenen Größen lieferbar und speziell für den Einsatz mit den Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Druckverschlüssen konzipiert.
Marke:  Fisherbrand™ 15354789
18.98 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15354789
  • 37.25 CHF / 300 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Druckkappe entwickelt
  • Polypropylenkonstruktion in Naturfarbe
  • Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
  • Probenfläschchen mit Druckkappe eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Polyethylen
Druckkappe
22 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24164
    Gültig bis zum2025-05-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 31.05.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schwarze Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas > Kappengröße: 22mm