Learn More
Homogenisierungs-Mischbeutel aus Polyethylen
Einfacher Einblick durch transparentes Polyethylen. Fisherbrand™ Homogenisierungs-Mischbeutel aus Polyethylen sind an einer Seite mit einem weißen Streifen ausgestattet, auf dem der Inhalt notiert werden kann.
894.15 CHF - 941.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 400 mL |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für homogene Suspension, Suspensionsprobenahme mit Pipetten, Molkerei und Industrie |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11857403
|
Gosselin
BBAG-03 |
Seitenfilter |
941.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11867313
|
Gosselin
FBAG-03 |
Vollfilter |
894.15 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilisierungsnachweis
- Erhältlich mit Voll- oder Seitenfilter
- Enthält weißen Beschriftungsstreifen von 50 mm an einer langen Seite
- 70 μm Dicke
Spezifikation
400 mL | |
Ideal für homogene Suspension, Suspensionsprobenahme mit Pipetten, Molkerei und Industrie | |
Steril | |
20 Beutel mit je 25 | |
300 mm |
Naturfarben | |
Polyethylen | |
70 μm | |
1500/Packung | |
190 mm |