Learn More
Homogenisierungs-Mischbeutel aus Polyethylen
Einfacher Einblick durch transparentes Polyethylen. Fisherbrand™ Homogenisierungs-Mischbeutel aus Polyethylen sind an einer Seite mit einem weißen Streifen ausgestattet, auf dem der Inhalt notiert werden kann.
Marke:  Gosselin BBAG-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11857403
  • 920.45 CHF / 1500 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilisierungsnachweis
  • Erhältlich mit Voll- oder Seitenfilter
  • Enthält weißen Beschriftungsstreifen von 50 mm an einer langen Seite
  • 70 μm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
400 mL
Ideal für homogene Suspension, Suspensionsprobenahme mit Pipetten, Molkerei und Industrie
Polyethylen
70 μm
1500/Packung
190 mm
Naturfarben
Seitenfilter
Steril
20 Beutel mit je 25
300 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Homogenisierungs-Mischbeutel aus Polyethylen > Seitenfilter; verpackt in 20 Beuteln à 25 Stück