Learn More
Homogenisierungs-Mischbeutel aus Polyethylen
Einfacher Einblick durch transparentes Polyethylen. Fisherbrand™ Homogenisierungs-Mischbeutel aus Polyethylen sind an einer Seite mit einem weißen Streifen ausgestattet, auf dem der Inhalt notiert werden kann.
Marke: Gosselin FBAG-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilisierungsnachweis
- Erhältlich mit Voll- oder Seitenfilter
- Enthält weißen Beschriftungsstreifen von 50 mm an einer langen Seite
- 70 μm Dicke
Spezifikation
400 mL | |
Ideal für homogene Suspension, Suspensionsprobenahme mit Pipetten, Molkerei und Industrie | |
Polyethylen | |
70 μm | |
1500/Packung | |
190 mm |
Naturfarben | |
Vollfilter | |
Steril | |
20 Beutel mit je 25 | |
300 mm |